Learn More
Ácido fosfórico, reactivo ACS, ≥ 85 peso % en H2O , Honeywell Fluka™
Código de producto. 15686710 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15686710 100 ml Frasco de polietileno 100 ml
15606720 500mL. Frasco de polietileno 500 ml
15696710 2,5 l Frasco de polietileno 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15686710 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 695017100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Reactivo ACS, ≥ 85 % de peso en H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Nombre de nota ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O
Punto de fusión ∼40 °C (documentación)
Punto de ebullición de 158 °C
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densidad 1,685 g/ml a 25 °C (doc.)
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 ml
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza >85%
Grado Reactivo ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid