Learn More
Solución acuosa de ácido fosfórico, al 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10000mL.
2500mL
500mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479216 10000mL. 10000 ml
11459216 500mL 500 ml
11469216 2500mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18067.0D
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfórico se utiliza principalmente en fertilizantes. Se utiliza como estándar externo para la resonancia magnética nuclear de fósforo-31 (RMN); como electrolito en las células de combustible de ácido fosfórico y como catalizador en la hidratación de alquenos para producir alcoholes, predominantemente etanol. Encuentra aplicación como agente tampón en biología y química; como solución para la anodización y como limpiador por los oficios de la construcción para eliminar depósitos minerales, frotis cementosos y manchas de agua dura. También se utiliza como regulador de pH en cosméticos y productos para el cuidado de la piel y como agente dispersante en detergentes y tratamiento de cuero. Desempeña un papel importante en la preparación de derivados de albúmina. Es un importante material de partida utilizado en la preparación de fosfato de hidrógeno disodio, fosfato trisódico, fosfato de dihidrógeno de calcio y fosfato monohidrógeno. También se utiliza en odontología y ortodoncia como solución de grabado, así como un agente desinfectante en las industrias láctea, alimentaria y cervecera. Se emplea como ácido frutílido aromatizante en los productos alimenticios. Se utiliza ampliamente para eliminar el óxido en las herramientas o superficies de acero convirtiendo el ion oxidado en compuesto de fosfato soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Punto de fusión De 19 °C a 21 °C
Concentración Sol. ac. al 85%
Densidad 1,7
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Cantidad 10000mL.
Índice Merck 14,7344
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98