Learn More
Ácido fosfórico al 85 % a.r., Chem Lab™
Product Code. 13207659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
1 l
Unit Size:
1 litro
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
13207659 1 l 1 l 1 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13207659 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL00.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.90€
    52.30€ / 1 litros
    Ahorro 14.60€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Especificaciones
pH <1
Color Incoloro
Densidad 1.75g/mL
Olor Inodoro
Envase 1 l
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid 85% a.r.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid