Learn More
Phosphoric Acid, 20% (v/v), Ricca
Código de producto. 31940767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940767 1 L 1 litro
31940490 20 L 20 litros
31940506 - -
31940642 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31940767 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R58503001A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
  • Phosphoric Acid
  • Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Grado ACS
Especificaciones
CAS 7732-18-5, 7664-38-2
Envase Natural Poly Container
Cantidad 1 L