Learn More
Tocris Bioscience™ Phosphoramidon disodium salt
Descripción
Phosphoramidon disodium salt is a neutral endopeptidase (neprilysin) inhibitor. Blocks degradation of amyloid β peptides and increases Aβ levels in rodents. Also blocks endothelin converting enzyme (ECE).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[N-[[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]hydroxyphosphinyl]-L-leucyl]-L-tryptophan disodium salt |
| CAS | 164204-38-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >95% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C23H32N3Na2O10P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 587.47 |