Learn More
Phosphoramidon Disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16479248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479248 10 mg 10 miligramos
16451668 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2021A
MedChemExpress Phosphoramidon Disodium is a metalloprotease inhibitor. Phosphoramidon inhibits endothelin-converting enzyme (ECE), neutral endopeptidase (NEP), and angiotensin-converting enzyme (ACE) with IC50 values of 3.5, 0.034, and 78 μM, respectively.
Phosphoramidon Disodium is a metalloprotease inhibitor. Phosphoramidon inhibits endothelin-converting enzyme (ECE), neutral endopeptidase (NEP), and angiotensin-converting enzyme (ACE) with IC50 values of 3.5, 0.034, and 78 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoramidon Disodium
CAS 164204-38-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32N3Na2O10P
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (170.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (170.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NC([C@@H](NP(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O1)C)(O[Na])=O)CC(C)C)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 587.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus