Learn More
Fosfonomeetanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hydroxymethyl phosphonic acid |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5O4P/c2-1-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.9925 |