Learn More
Ácido fosfonoacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444030 10 g 10 g
11440053 25 g 25 g
11450053 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12117.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4408-78-0 | C2H5O5P | 140.03 g/mol
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfonoacético inhibe la polimerasa del ácido desoxirribonucleico, especialmente en los virus. Se utiliza como un agente antiviral. Además, se utiliza en la preparación de diperclorato de 1-(dimetilamino)-2,2-bis[(dimetilimonio)-metil]eteno al reaccionar con el oxicloruro de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4408-78-0
Fórmula molecular C2H5O5P
Peso molecular (g/mol) 140.03
Número MDL MFCD00004311
Clave InChI XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
PubChem CID 546
ChEBI CHEBI:15732
Nombre IUPAC ácido 2-fosfonoacético
SMILES OC(=O)CP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphonoacetic acid
Punto de fusión 139°C to 146°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1764355
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.04
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphonoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonoacetic acid