Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphonitrilic chloride trimer |
| Punto de fusión | 111.0°C to 115.0°C |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fieser | 02,206; 04,386; 06,469 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.65 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.98 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phosphonitrilic chloride trimer
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación