Learn More
Ácido fosfónico, 4-piridinil-, éster dimetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphonic Acid','4-Pyridinyl-','Dimethyl Ester |
| CAS | 78133-46-7 |
| Fórmula molecular | C7H10NO3P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | dimethyl pyridin-4-ylphosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10NO3P/c1-10-12(9,11-2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | O=P(OC)(OC)C=1C=CN=CC1 |
| Nombre IUPAC | dimetilpiridin-4-ilfosfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |