Learn More
Ácido fosfónico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326161 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326161 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16144000AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Nombres de analitos o componentes Phosphonic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular H3 O3 P
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
SMILES OP(=O)O
Nombre IUPAC ácido fosfónico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 81,982 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.