Learn More
Ácido fosfomolilíbdico hidrato, TRC
Código de producto. 30135764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135764 10 g 10 g
30138371 5 g 5 g
30010294 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35919010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51429-74-4
Fórmula molecular H3[P(Mo3O10)4]
Peso molecular (g/mol) 1825.25
Sinónimo Molybdic Phosphoric Anhydride Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H3Mo12PO40) Hyrate, Molybdophosphoric Acid (H3PMo12O40), Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H6P2Mo24O80), Hydrate, PMA, Molybdophosphoric Acid, Nonacosahydrate, Molybdate(3-), Tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-kO:kO:kO:kO':kO':kO':kO' ':kO' ':kO' ':kO' ' ':kO' ' ':kO' ' ']]dodeca-, trihydrogen, Hydrate;
SMILES O.O[Mo]1234O[Mo]567(O)O[Mo]89(=O)(O1)O[Mo]%10%11%12(=O)O[Mo]%13%14%15(=O)O[Mo]%16%17%18(O)O[Mo]%19%20(=O)(O2)O[Mo](=O)(O%16)(O%10)(O8)O%17%19=P%21(O359)O%11%13[Mo](=O)(O6)(O%12)(O%14)O[Mo]%22%23(=O)(O7)O[Mo]%24(=O)(O%18)(O[Mo](=O)(O4)(O%22)(O%20)O%21%23%24)O%15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic Acid Hydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/12Mo.O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 1866.6693