Learn More
Phosphomolybdic Acid Hydrate, Solstice
Código de producto. 15622160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622160 25 g 25 g
15612160 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 22185625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51429-74-4
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Número MDL MFCD00149913
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic Acid Hydrate
Densidad 1.62g/mL at 25°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Número UN 3084
Nombre IUPAC 12-Molybdophosphoric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25g/mol (anhydrous basis)
Grado Reactivo ACS