Learn More
Hidrato de ácido fosfomolíbdico, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656252 25 g Frasco de vidrio 25 g
10184830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10493255 500g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206380250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51429-74-4 , 12026-57-2
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Número MDL MFCD00149913
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Molybdophosphoric acid
Nombre IUPAC ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic acid hydrate
Nombre de nota ca. 78% Phosphomolybdic Acid
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 47.5% min. (Mo)
Fórmula lineal H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Cantidad 25 g
Forma física Crystals
Índice Merck 14, 7342
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25
Porcentaje de pureza 80%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.