Learn More
Ácido fosfomolíbdico (grado ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11447832 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11447832 5 g
1 options
Código de producto. 11447832 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255605
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic Acid
CAS 51429-74-4
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Número MDL MFCD00149913
Cantidad 5 g
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 12-molibdofosfórico
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Formula Weight (peso de la fórmula) 3939.5
Grado ACS