Learn More
Ácido fosfomolibdico, solución al 20 % en peso en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10550362 100 mL 100 ML
10590542 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    45.40€ / 100 ml
    Ahorro 1.40€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic acid
Color Verde a amarillo
Nombre de nota 20 wt% solution in ethanol
Densidad 0.9400 g/mL
CAS 64-17-5
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 94%
Temperatura de inflamación 5°C
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Fórmula lineal H3[P(Mo3O10)4]
Forma física Solución
Número MDL MFCD00149913
Índice Merck 13, 7428
Sinónimo Molybdophosphoric acid
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25
Porcentaje de pureza 19 to 21%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas