Learn More
Fosfolano-metil, TRC
Código de producto. 30134590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134590 500 mg 500 miligramos
18092920 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP358350500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5120-23-0
Fórmula molecular C5 H10 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 227.24
Sinónimo Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
Nombre IUPAC N-dimetoxifosforil-1,3-ditiolano-2-imina
SMILES COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phospholan-methyl
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.984
Porcentaje de pureza >95%