Learn More
Ácido fosfoglicólico, TRC
Código de producto. 30413845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413845 25 mg 25 miligramos
30425310 5 mg -
30424631 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35820025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13147-57-4
Fórmula molecular C2H5O6P
Peso molecular (g/mol) 156.03
Sinónimo 2-(Phosphonooxy)acetic Acid, (Phosphonooxy)acetic Acid, Glycolic Acid Phosphate, Glycolic Acid, di-H Phosphate, Glycolic Acid, Dihydrogen Phosphate, 2-Phosphoglycolic Acid, Glycophosphoric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-fosfonooxiacético
SMILES OC(=O)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoglycolic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9824
Porcentaje de pureza >95%