Learn More
Melford Ácido fosfoglucónico
Código de producto. 30018670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018670 100 mg 100 miligramos
30018671 500 mg 500 miligramos
30018672 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018670 Proveedor Melford N.º de proveedor P203500.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 53411-70-4
  • Fórmula molecular: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Peso molecular: 378,11
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Fórmula molecular C6H10Na3O10P-2H2O