Descripción
Mide la actividad de PGM1 en extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de actividad de fosfoglucomutasa AB211104. Sensibilidad ≤ 1 μU. Citado en 1 publicación. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 pruebas |
| Estado normativo | RUO |