Learn More
Ácido fosfoenolpirúvico, sal trisódico, hidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467092 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11467092 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11467092 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215187294
CAS 5541-93-5
Fórmula molecular C3H2Na3O6P
Peso molecular (g/mol) 233.986
Clave InChI RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
Nombre IUPAC Trisidio;2-fosfonatoxiprop-2-enoato
SMILES C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt hydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoenol Pyruvic Acid Trisodium Salt Hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoenol PyruvicAcid Trisodium SaltHydrate