Learn More
Ácido fosfoenolpirúvico, sal monopotásica, CDN
Código de producto. 30327473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30327473 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327473 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNX34301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
CAS 4265-07-0
Fórmula molecular C3 H4 O6 P . K
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9 CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8 CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; fosfato de hidrógeno de 1-carboxietenilo
Peso molecular (g/mol) 206.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 205,938 g/mol
Porcentaje de pureza Pureza química mínima 98%