Learn More
Ácido fosfoenolpirúvico mono(ciclohexilamonio) sal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489533 1 g 1 g
11499533 5 g 5 g
11409543 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12385.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10526-80-4
Fórmula molecular C9H18NO6P
Peso molecular (g/mol) 267.22
Número MDL MFCD00036375
Clave InChI VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
PubChem CID 82702
Nombre IUPAC ciclohexanamina; ácido 2-fosfonooxiprop-2-enoico
SMILES NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Punto de fusión ∼140°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.22
Porcentaje de pureza 98%