Learn More
Tocris Bioscience™ Phosphocreatine disodium salt
Descripción
Phosphate reservoir; used to regenerate ATP during skeletal muscle contraction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphocreatine disodium salt |
| CAS | 922-32-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C4H8N3Na2O5P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.08 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 255.08 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?