Learn More
Fosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorylcholine Chloride |
| CAS | 107-73-3 |
| Fórmula molecular | C5 H15 N O4 P . Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium','N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-','chloride (1:1) (ACI), Choline','chloride','dihydrogen phosphate (7CI','8CI), Ethanaminium','N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-','chloride (9CI), Choline phosphate, Choline phosphate chloride, Choline phosphochlor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14NO4P.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);1H |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetil(2-fosfonooxietil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 219.604 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.043 |