Learn More
Fosfocolina-d9 cloruro de sal de calcio, TRC
Código de producto. 30425051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425051 50 mg
30411276 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35450250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344299-43-0
Fórmula molecular C5H4D9CaClNO4P
Peso molecular (g/mol) 266.72
Sinónimo N,N,N-Trimethyl-2-(phosphonooxy)ethanaminium-d9 Chloride Calcium Salt, Biocalcose-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9 Chloride, Colifos-d9, Colincalcium-d9, Epafosforil-d9, Fosfocolina-d9, Ipercolin-d9, Isocolin-d9, Mebophos-d9, Merival-d9, Pancholin-d9, Phoscholin-d9
Nombre IUPAC Cloruro de fosfato de calcio 2-(tris(metil-D3)amonio
SMILES O=P([O-])([O-])OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Ca+2].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.05