Learn More
Cloruro de fosfocolina Sal de calcio tetrahidrato, TRC
Código de producto. 30135290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135290 25 g 25 g
30011244 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35450025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72556-74-2
Fórmula molecular C5 H13 N O4 P . Ca . Cl . 4 H2 O
Peso molecular (g/mol) 329.73
Sinónimo Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-, chloride, calcium salt, hydrate (1:1:1:4) (ACI), Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-, chloride, calcium salt (1:1), tetrahydrate (9CI), N,N,N-Trimethyl-2-(phosphonooxy)ethanaminium chloride calcium salt hydrate (1:1:1:4) (ACI), Calcium phosphorylcholine tetrahydrate, Calcium phosphorylcholine chloride tetrahydrate, Phosphorylcholine calcium salt tetrahydrate, Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
Nombre IUPAC calcio; 2-(trimetilaniolil)etil fosfato; cloruro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Ca+2].C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphocholine Chloride Calcium Salt Tetrahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0319