missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Phospho-Stat6 (Tyr641) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat6Y641-G12), FITC, Invitrogen™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
STAT6 protein is a transcription factor activated by cytokines, particularly interleukin-4 and IL13. (Stat6-/-) were found to be deficient in IL-4-mediated functions including Th2 helper T-cell differentiation, expression of cell surface markers, T-cell proliferation, immunoglobulin class switching to IgE, and partial loss of IL-4 mediated proliferation. STAT6 mRNA has been detected in peripheral blood lymphocytes, colon, intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung and placenta. STAT6 is critically involved in Th2 immune response. STAT6 is crucial for IL-4-mediated biological responses, and naturally in two isoforms: STAT6a and STAT6c.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-Stat6 (Tyr641) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | Stat6Y641-G12 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide |
| génica | STAT6 |
| N.º de referencia del gen | P42226, P52633 |
| Alias de gen | 12S1644; D12S1644; IL4 STAT; IL-4 Stat; IL-4-STAT; signal transducer and activator of transcription 6; signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced; signal transducer and transcription activator 6; STAT; STAT, interleukin4-induced; Stat6; STAT-6; STAT6B; STAT6C; transcription factor IL-4 STAT |
| Símbolos de los genes | STAT6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?