missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Stat6 (Tyr641) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat6Y641-G12), APC, Invitrogen™

Código de producto. p-7215142 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Tests
100 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17136818 10 Tests paquete de 10
17166498 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17136818 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537227

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

STAT6 protein is a transcription factor activated by cytokines, particularly interleukin-4 and IL13. (Stat6-/-) were found to be deficient in IL-4-mediated functions including Th2 helper T-cell differentiation, expression of cell surface markers, T-cell proliferation, immunoglobulin class switching to IgE, and partial loss of IL-4 mediated proliferation. STAT6 mRNA has been detected in peripheral blood lymphocytes, colon, intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung and placenta. STAT6 is critically involved in Th2 immune response. STAT6 is crucial for IL-4-mediated biological responses, and naturally in two isoforms: STAT6a and STAT6c.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Stat6 (Tyr641)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon Stat6Y641-G12
Conjugado APC
Formulación PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
génica STAT6
N.º de referencia del gen P42226, P52633
Alias de gen 12S1644; D12S1644; IL4 STAT; IL-4 Stat; IL-4-STAT; signal transducer and activator of transcription 6; signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced; signal transducer and transcription activator 6; STAT; STAT, interleukin4-induced; Stat6; STAT-6; STAT6B; STAT6C; transcription factor IL-4 STAT
Símbolos de los genes STAT6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr641 of human phospho Stat6.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 10 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20852, 6778
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.