missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-SQSTM1 (Thr269, Ser272) Polyclonal Antibody

Código de producto. 16538531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16538531 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16538531 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA595687

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antigen Affinity Purified from Pooled Serum.

This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-SQSTM1 (Thr269, Ser272)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 150mM NaCl and no preservative; pH 7.5
génica Sqstm1
N.º de referencia del gen Q13501
Alias de gen A170; EBI3-associated protein of 60 kDa; EBI3-associated protein p60; EBIAP; FTDALS3; hypothetical protein 1; ORCA; OSF-6; Osi; OSIL; oxidative stress induced; oxidative stress induced like; p60; p62; p62B; PDB3; phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62; phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa; PKC-zeta-interacting protein; protein kinase C-zeta-interacting protein; sb:cb621; Sequestosome 1; sequestosome-1; Sqstm1; STAP; STONE14; ubiquitin-binding protein p62; Unknown (protein for MGC:127197); zgc:85784; ZIP; ZIP3
Símbolos de los genes Sqstm1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to amino acid residues surrounding Thr269/Ser272 conjugated to KLH.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.