Learn More
Phospho-RPS6KA1 (Ser380) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235563 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30235563 20 μL 20 microlitros
30235528 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30235563
Marca: Proteintech 289831AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-RPS6KA1 (Ser380) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-RPS6KA1 (Ser380). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-RPS6KA1 (Ser380) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno RPS6KA1 (Ser380)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 350 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HU-1; MAPKAPK1A; RSK; RSK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6195
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 83-90 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG