missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PLD1 (Thr147) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15514631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15514631 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15514631 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA537688

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control for Western blot is HepG2 cells.

Phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipases D (PLDs; EC 3.1.4.4) catalyze the hydrolysis of PC to produce phosphatidic acid and choline. A range of agonists acting through G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases stimulate this hydrolysis. PC-specific PLD activity has been implicated in numerous cellular pathways, including signal transduction, membrane trafficking, and the regulation of mitosis (Hammond et al., 1995).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-PLD1 (Thr147)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PLD1
N.º de referencia del gen Q13393
Alias de gen AA536939; C85393; choline phosphatase 1; hPLD1; mPLD1; phophatidylcholine-specific; Phoshpolipase D gene 1 probably with two splicing variants A and B; phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D1; phospholipase D gene 1, probably with two splicing variants A and B; phospholipase D1; phospholipase D1, phosphatidylcholine-specific; PLD 1; Pld1; Pld1a; Pld1b; Plda; Pldb; rPLD1
Símbolos de los genes PLD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 147(R-H-T(p)-F-R) derived from Human PLD1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5337
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.