missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-p300 (Ser1834) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16662265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16662265 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16662265 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5105823

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of KAT3B / p300 only when phosphorylated at Ser1834.

EP300 encodes the adenovirus E1A-associated cellular p300 transcriptional co-activator protein. p300 is related by sequence to CPB (CREB-binding protein [CREB: cyclic-AMP responsive element binding protein]), and like CPB can stimulate transcription through activation of CREB. This EP300 activity is specifically inhibited by the adenovirus oncoprotein E1A. EP300 has also been identified as a co-activator of HIF1A (hypoxia-inducible factor 1 alpha), and thus plays a role in the stimulation of hypoxia-induced genes such as VEGF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-p300 (Ser1834)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EP300
N.º de referencia del gen B2RWS6, Q09472
Alias de gen A430090G16; A730011L11; E1A binding protein p300; E1A-associated protein p300; E1A-binding protein, 300kD; Ep300; Histone acetyltransferase p300; Histone butyryltransferase p300; Histone crotonyltransferase p300; KAT3B; P300; p300 HAT; Protein propionyltransferase p300; RSTS2
Símbolos de los genes EP300
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EP300(Accession Q09472), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser1834.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170915, 2033, 328572
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.