missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-NIFK (Thr234) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15525601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15525601 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15525601 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538682

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NIFK is a nucleolar protein that interacts with Ki67, a protein strongly associated with, and a specific marker of, cell proliferation. The marsupial counterpart of human NIFK was recently identified and suggests that NIFK may be involved in the organization of higher order chromatin structure. NIFK was found to interact with the forkhead associated domain of Ki67 in mitotic cells and the interaction is thought to be phosphorylation-dependent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-NIFK (Thr234)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica NIFK
N.º de referencia del gen Q9BYG3, Q91VE6
Alias de gen Ki67ip
Símbolos de los genes NIFK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human NIFK around the phosphorylation site of Thr234 (G-P-TP-P-V)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 67949, 84365
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.