missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MSK2 (Ser196) Polyclonal Antibody

Código de producto. 15538602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15538602 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15538602 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA548109

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-MSK2 (Ser196) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

RPS6KA4 (MSK2) is a serine/threonine protein kinase that is essential for the regulation of various cellular processes. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including CREB1 and c-fos. RPS6KA4 contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including CREB1 and c-fos. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-MSK2 (Ser196)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Rps6ka4
N.º de referencia del gen O75676, Q9Z2B9
Alias de gen 1110069D02Rik; 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 4; 90kDa; AI848992; Ccdc88b; coiled-coil domain containing 88B; EC 2.7.11.1; kinase MSK2; KS6A4; mitogen- and stress-activated protein kinase 2; mitogen- and stress-activated protein kinase-2; mMSK2; MSK2; Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 2; ribosomal protein kinase B; ribosomal protein S6 kinase A4; ribosomal protein S6 kinase alpha 4; ribosomal protein S6 kinase alpha-4; ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 4; ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 4; ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 4; RLSK; RPS6KA4; RSKB; RSK-B; RSK-like protein kinase; S6K-alpha-4
Símbolos de los genes Rps6ka4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phosphopeptide containing human and mouse MSK2/RSKB S196 site.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56613, 8986
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.