Learn More
Phospho-KV2.1 (Ser567) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15575571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15575571 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15575571 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538657
Rabbit Polyclonal Antibody
Mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. Channels open or close in response to the voltage difference across the membrane, letting potassium ions pass in accordance with their electrochemical gradient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-KV2.1 (Ser567)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica KCNB1
N.º de referencia del gen Q14721, Q03717, P15387
Alias de gen DRK1, KCB1, KCNB1, Potassium channel Kv2.1, Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1
Símbolos de los genes KCNB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human Kv21/KCNB1 around the phosphorylation site of Ser128 (P-SP-P-V-A)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16500, 25736, 3745
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG