Learn More
Phospho-IRS1 (Tyr896) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
Phospho-IRS1 (Tyr896) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IRS1 (Tyr896) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-IRS1 (Tyr896) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | IRS1 |
| N.º de referencia del gen | P35568 |
| Alias de gen | G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185 |
| Símbolos de los genes | IRS1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |