Learn More
Phospho-IRS1 (Ser312) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 10088332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10088332 100 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10088332 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 44814G
Rabbit Polyclonal Antibody
Phospho-IRS1 (Ser312) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IRS1 (Ser312) in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-IRS1 (Ser312)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
génica IRS1
N.º de referencia del gen P35568
Alias de gen G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185
Símbolos de los genes IRS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from a region of human IRS-1 that contains serine 312. The sequence is conserved in mouse, rat and pig.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG