Learn More
Phospho-HSL (Ser554, Ser855) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
In adipose tissue and heart, it primarily hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids, while in steroidogenic tissues, it principally converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-HSL (Ser554, Ser855) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | LIPE |
| N.º de referencia del gen | Q05469, P54310, P15304 |
| Alias de gen | EC 3.1.1.79, Hormone sensitive lipase, LIPE, LIPS |
| Símbolos de los genes | LIPE |
| Mostrar más |