missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-GSK3 alpha (Ser21) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17792684
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17792684 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17792684 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121291

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: 293, HeLa. Immunogen sequence: TSSFA.

Glycogen synthase kinase 3 alpha (GSK3A) is a multifunctional protein serine/threonine kinase implicated in the control of several regulatory proteins and transcription factors. (GSK3A Alias: DKFZp686D0638). Human GSTs can be divided into five main classes: alpha, mu, pi, theta, and zeta. The theta class includes GSTT1 and GSTT2. The GSTT1 and GSTT2 share 55% amino acid sequence identity and both of them were claimed to have an important role in human carcinogenesis. The GSTT1 gene is located approximately 50kb away from the GSTT2 gene. The GSTT1 and GSTT2 genes have a similar structure, being composed of five exons with identical exon/intron boundaries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-GSK3 alpha (Ser21)
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Gsk3a
N.º de referencia del gen P49840
Alias de gen 2700086H06Rik; DKFZp686D0638; FA; factor A; glycogen synthase kinase 3 alpha; glycogen synthase kinase 3 alpha b; glycogen synthase kinase 3 alpha b; glycogen synthase kinase-3 alpha; glycogen synthase kinase-3 alpha; GSK3; GSK-3 alpha; GSK-3[a]; GSK-3[b]; gsk3a; gsk3ab; gsk-3-alpha; OTTHUMP00000198368; Serine/threonine-protein kinase GSK3A
Símbolos de los genes Gsk3a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphorylated peptide around S21 of human GSK3alpha (NP_0639372).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.