missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-ErbB2 (HER-2) (Tyr1248) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10514804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10514804 100 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10514804 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 44904G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-ErbB2 (HER-2) (Tyr1248) Polyclonal Antibody for Western Blot

ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-ErbB2 (HER-2) (Tyr1248)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
génica ERBB2
N.º de referencia del gen P04626
Alias de gen avian erythroblastosis oncogene B 2; Avian erythroblastosis viral (v-erb-B2) oncogene homologue 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog); CD antigen CD340; CD340; c-erb B2/neu protein; c-erbB2; C-erbB-2; c-neu; epidermal growth factor receptor-related protein; erbb 2; ERBB2; erb-b2; Erbb-2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; erb-b2 receptor tyrosine kinase 2; her 2; HER2; HER-2; HER-2/neu; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; Kiaa3023; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; mKIAA3023; MLN 19; MLN19; NEU; Neu oncogene; NEU proto-oncogene; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; NGL; p185erbB2; p185neu; phospho ErbB2; proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; TKR1; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian)
Símbolos de los genes ERBB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from a region of human ErbB-2 that contains tyrosine 1248. The sequence is conserved in rat, hamster and dog.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.