missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-EpoR (Tyr368) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16681275
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16681275 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16681275 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5104831

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of Epo-R only when phosphorylated at Tyrosine 368.

EpoR encodes the erythropoietin receptor, which belongs to the cytokine receptor family. When erythropoietin binds to this receptor, it activates the Jak2 tyrosine kinase, which in turn activates various intracellular pathways including Ras/MAP kinase, phosphatidylinositol 3-kinase, and STAT transcription factors. The stimulated erythropoietin receptor plays a role in the survival of erythroid cells. Defects in this gene may result in erythroleukemia and familial erythrocytosis. Dysregulation of this gene may also affect the growth of certain tumors. Multiple transcript variants are produced as a result of alternate splicing. Diseases associated with EPOR include Erythrocytosis, Familial, 1 and Erythroleukemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-EpoR (Tyr368)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EPOR
N.º de referencia del gen P14753, P19235, Q07303
Alias de gen EPO R; EPOR; EPO-R; Erythropoietin receptor; pEpoR
Símbolos de los genes EPOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EPOR(Accession P19235), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr368.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13857, 2057, 24336
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.