Learn More
Phospho-EIF4B (Ser422) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237352 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30237352 100 μL 100 microlitros
30233936 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30237352 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 825501RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The Phospho-EIF4B (Ser422) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-EIF4B (Ser422). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-EIF4B (Ser422) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno EIF4B (Ser422)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1K3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes EIF-4B; PRO1843
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1975
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70-80 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG