Learn More
Phospho-EEF2 (Thr56) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15565011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15565011 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15565011 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538085
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-EEF2 (Thr56)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EEF2
N.º de referencia del gen P13639, P58252, P05197
Alias de gen EEF2, EF-2, EF2, Elongation factor 2
Símbolos de los genes EEF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human eEF2 around the phosphorylation site of Thr56 (R-F-TP-D-T)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13629, 1938, 29565
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG