missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-CRMP2 (Thr555) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17816808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17816808 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17816808 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5143676

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody was cross-adsorbed to unphosphorylated CRMP2 (Thr-555) before affinity purification using phospho-CRMP2 (Thr-555) peptide (without carrier). The antibody detects a 70 kDa* protein corresponding to CRMP2 on immunoblots of rat PC12 or mouse C2C12 cells treated with calyculin A. This reactivity can be specifically blocked using phospho-CRMP2 (Thr-555) peptide (CX2255).

Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-CRMP2 (Thr555)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide
génica DPYSL2
N.º de referencia del gen O08553, P47942, Q16555
Alias de gen AI851130; collapsin response mediator protein 2; collapsin response mediator protein hCRMP-2; CRMP2; CRMP-2; DHPRP2; dihydropyrimidinase like 2; dihydropyrimidinase-like 2; dihydropyrimidinase-related protein 2; DPYL2; Dpysl2; DRP2; DRP-2; Musunc33; N2A3; Neural-specific protein NSP60; TOAD-64; turned on after division 64; turned on after division 64 kDa protein; turned on after division, 64 kDa protein; ULIP2; ULIP-2; unc-33-like phosphoprotein 2; Unknown (protein for MGC:137406)
Símbolos de los genes DPYSL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-CRMP2 (Thr-555) synthetic peptide (coupled to carrier protein) corresponding to amino acids surrounding Thr-555 in human CRMP2. This sequence is conserved in rat and mouse CRMP2 and the phospho-site is not conserved in other CRMP family members.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12934, 1808, 25416
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.