Learn More
Invitrogen™ Phospho-Chk2 (Thr68) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk2T68-D12)
Descripción
Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-Chk2 (Thr68) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | Chk2T68-D12 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | Chek2 |
| N.º de referencia del gen | O96017, Q9Z265 |
| Alias de gen | CDS1; cds1 homolog; Checkpoint kinase 2; Checkpoint like protein CHK2; checkpoint-like protein CHK2; Chek2; Chk2; Chk2 (phospho T68); Chk2 (pThr68); CHK2 checkpoint homolog; CHK2 checkpoint homolog (S. pombe); Chk2 phospho; Chk2 phospho T68; del9; EC 2.7.11.1; hCds1; HuCds 1; HuCds1; kinase Chk2; LFS2; OTTHUMP00000199044; OTTHUMP00000199045; OTTHUMP00000199064; OTTHUMP00000199115; OTTHUMP00000199116; phospho Chk2 (T68); phospho Thr68 Chk2; PP1425; protein kinase Chk2; Rad53; Rad53 homolog; RP11-436C9.1; Serine/threonine protein kinase Chk2; serine/threonine-protein kinase Chk2 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.