Learn More
Phospho-Chk1 (Ser317) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235571 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30235571 100 μL 100 microlitros
30237038 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30235571 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 288071AP100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-Chk1 (Ser317) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-Chk1 (Ser317). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-Chk1 (Ser317) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Chk1 (Ser317)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CHK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1111
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 55 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG