missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Calmodulin (Thr79, Ser81) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15505361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15505361 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15505361 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538433

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calmodulin is the archetype of the family of calcium-modulated proteins of which nearly 20 members have been found. They are identified by their occurrence in the cytosol or on membranes facing the cytosol and by a high affinity for calcium. Calmodulin contains 149 amino acids and has 4 calcium-binding domains. Its functions include roles in growth and the cell cycle as well as in signal transduction and the synthesis and release of neurotransmitters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Calmodulin (Thr79, Ser81)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CALM1
N.º de referencia del gen P0DP23, P0DP26, P0DP29
Alias de gen CALM1, CALM2, PHKD, PHKD3, caM, calmodulin
Símbolos de los genes CALM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human Calmodulin around the phosphorylation site of Thr79 and Ser81 (K-D-TP-D-SP-E-E)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12313, 24242, 801
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.