missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-beta-2 Adrenergic Receptor (Ser346) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15565641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15565641 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15565641 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538728

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Beta 2 Adrenergic Receptor is a member of the G protein-coupled receptor superfamily. This receptor is directly associated with one of its ultimate effectors, the class C L-type calcium channel Ca(V)1.2. This receptor-channel complex also contains a G protein, an adenylyl cyclase, cAMP-dependent kinase, and the counterbalancing phosphatase, PP2A. The assembly of the signaling complex provides a mechanism that ensures specific and rapid signaling by this G protein-coupled receptor. This gene contains no introns in either its coding or untranslated sequences. Different polymorphic forms, point mutations, and/or downregulation of this gene are associated with nocturnal asthma, obesity and type 2 diabetes. Expression of the beta 2 Adrenergic Receptor has been reported in adipose, blood, brain, heart, lung, nose, pancreas, skeletal muscle, skin, and vessel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-beta-2 Adrenergic Receptor (Ser346)
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ADRB2
N.º de referencia del gen P07550, P18762
Alias de gen ADRB2, ADRB2R, ADRBR, B2AR, BAR, BETA2AR, Beta-2 adrenergic receptor, AR beta2, Adrenergic Receptor B2
Símbolos de los genes ADRB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human Adrenergic Receptor beta 2 around the phosphorylation site of Ser346 (R-S-SP-L-K)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11555, 154
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.