missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Bcl-2 (Thr69) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17789953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17789953 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17789953 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA5118539

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-Bcl-2 (Thr69) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-Bcl-2 (Thr69) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Bcl-2 (Thr69)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Bcl2
N.º de referencia del gen P10415, P10417, P49950
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2; AW986256; B cell leukemia/lymphoma 2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; BCL2; bcl-2; BCL2 apoptosis regulator; Bcl-2 protein; BCL2, apoptosis regulator; Bcl2-like protein; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; OTTHUMP00000163680; PPP1R50; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Bcl-2 around the phosphorylation site of Thr69.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12043, 24224, 596
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.